3,4-Hexanedione ≥96.0%
Leverantör: TCI
Varning
H0573-25ML H0573-5ML
TCIAH0573-25MLEA 1500 SEK
TCIAH0573-25ML TCIAH0573-5ML
3,4-Hexanedione ≥96.0%
3,4-Hexanedione
Formel: C₆H₁₀O₂
Kokpunkt: 130°C
Smältpunkt: –10 °C
Densitet: 0,9489 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 27°C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00010237
CAS nummer: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a3050bd7f91ee6be202f97ae9bac61d96d1a044&vid=daf69249defccc232807ae2e69acc833202b40d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %