2,4-Pentandion ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: ACAC, 2,4-Pentanedione
P0052-25ML P0052-500ML
TCIAP0052-25MLEA 215 SEK
TCIAP0052-25ML TCIAP0052-500ML
2,4-Pentandion ≥99.0%
2,4-Pentandion
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100,12 g/mol
Kokpunkt: 138°C
Smältpunkt: –23°C
Densitet: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008787
CAS nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78079845ff80daac31c096a1fed9ad46c0e5ee31&vid=c66f098bd40083889ce233eb2fa54f111948e6ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %