Hydroxyacetone ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
H0388-25ML
H0388-500ML
H0388-100ML
TCIAH0388-25MLEA
270
SEK
TCIAH0388-25ML
TCIAH0388-500ML
TCIAH0388-100ML
Hydroxyacetone ≥90.0%
Hydroxyacetone
Formel:
C₃H₆O₂ MW: 74,08 g/mol Kokpunkt: 145 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –17 °C Densitet: 1,0928 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 57°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00004669 CAS nummer: 116-09-6 EINECS: 204-124-8 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,00066 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |