4-Hydroxybutanone ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4-Hydroxy-2-butanone, 4-Hydroxybutan-2-one
H0584-25ML
H0584-500ML
H0584-100ML
TCIAH0584-25MLEA
565
SEK
TCIAH0584-25ML
TCIAH0584-500ML
TCIAH0584-100ML
4-Hydroxybutanone ≥95.0%
4-Hydroxybutanone
Formel:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Kokpunkt: 170°C Flampunkt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00059005 CAS nummer: 590-90-9 EINECS: 209-693-6 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |