1,1-Dimethoxyacetone ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
P1264-25ML P1264-500ML P1264-100ML
TCIAP1264-25MLEA 230 SEK
TCIAP1264-25ML TCIAP1264-500ML TCIAP1264-100ML
1,1-Dimethoxyacetone ≥97.0%
1,1-Dimethoxyacetone
Formel: C₅H₁₀O₃
Kokpunkt: 141°C
Smältpunkt: –57 °C
Densitet: 1,0041 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00008758
CAS nummer: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c70fa40e730eb6cce44858fdcdaf262ae10c93c&vid=fc26b6e75e14242679662ef8af6ca58417bfd8d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %