Methoxyacetone ≥96.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0906-5ML M0906-1ML
TCIAM0906-5MLEA 910 SEK
TCIAM0906-5ML TCIAM0906-1ML
Methoxyacetone ≥96.0%
Methoxyacetone
Formel: C₄H₈O₂
Kokpunkt: 115°C
Smältpunkt: –66 °C
Densitet: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 25°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008768
CAS nummer: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ee9651276b3b13dbf87fc093b21fe6744e65e54&vid=8ee9651276b3b13dbf87fc093b21fe6744e65e54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %