6-Undecanone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Dipentyl ketone, Diamyl ketone, Undecan-6-one
U0043-25ML U0043-100ML
TCIAU0043-25MLEA 695 SEK
TCIAU0043-25ML TCIAU0043-100ML
6-Undecanone ≥98.0%
6-Undecanone
Formel: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Kokpunkt: 226°C
Smältpunkt: 15,5 °C
Densitet: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 88°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009516
CAS nummer: 927-49-1
EINECS: 213-150-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6092e1e93002c629f5797cc5d9daa08969d515d6&vid=6092e1e93002c629f5797cc5d9daa08969d515d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %