5-Nonanone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Nonan-5-one
N0294-25ML N0294-500ML N0294-100ML
TCIAN0294-25MLEA 325 SEK
TCIAN0294-25ML TCIAN0294-500ML TCIAN0294-100ML
5-Nonanone ≥98.0%
5-Nonanone
Formel: C₉H₁₈O
Kokpunkt: 186°C
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009484
CAS nummer: 502-56-7
EINECS: 207-946-5
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c984c80f53f3ab0bc81da7144a59fee087293af9&vid=bcf8c9c63d239b299a105ba84324614e013e726c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %