3-Pentanon ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Diethyl ketone
P0061-25ML P0061-500ML
TCIAP0061-25MLEA 215 SEK
TCIAP0061-25ML TCIAP0061-500ML
3-Pentanon ≥98.0%
3-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokpunkt: 102°C
Smältpunkt: –40 °C
Densitet: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 13°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009320
CAS nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03121
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5cde5285f591fcaafe422022aa65b1a9e14c0a2&vid=9061b67330721befbebeddcd79b1addce5068875&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %