3-Hexanon ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
H0115-25ML H0115-5ML
TCIAH0115-25MLEA 1200 SEK
TCIAH0115-25ML TCIAH0115-5ML
3-Hexanon ≥98.0%
3-Hexanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokpunkt: 123 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –55,4 °C
Densitet: 0,8216 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 14°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009402
CAS nummer: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0e726dc8cb5fcb2cacefb239528dc31c1eec5&vid=5f8cb2134e64dbe4bd3b988e7c4c7031ffa5a14b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %