2-Nonanone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
N0293-25ML N0293-500ML
TCIAN0293-25MLEA 270 SEK
TCIAN0293-25ML TCIAN0293-500ML
2-Nonanone ≥98.0%
2-Nonanone
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Kokpunkt: 195°C
Smältpunkt: –15 °C
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 76°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009553
CAS nummer: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ec475f5b4a1d209cd3347aa99b5b6210d6d40b&vid=83377898df430098b9380180afe44fa04d6f87b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %