2-Hexanon ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Metyl-n-butylketon
H0114-25ML H0114-500ML H0114-100ML
TCIAH0114-25MLEA 325 SEK
TCIAH0114-25ML TCIAH0114-500ML TCIAH0114-100ML
2-Hexanon ≥98.0%
2-Hexanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokpunkt: 127°C
Smältpunkt: -57°C
Densitet: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 23°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009482
CAS nummer: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06033
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50fac589b5d45cc32cb1412ef7d64dc421dc049b&vid=770f12ffd7c84ff2c68b10aff25594649c08ea17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %