2-Heptanon ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
H0037-500ML H0037-25ML
TCIAH0037-500MLEA 550 SEK
TCIAH0037-500ML TCIAH0037-25ML
2-Heptanon ≥98.0%
2-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kokpunkt: 151°C
Smältpunkt: –36°C
Densitet: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 42°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009513
CAS nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e55993e592e22708c9e92618b34d4ea3fa8dc539&vid=d1c3c2c1ee35bcacd958d49a29fcb6e8179ea6de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %