3-tert-Butyltoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
B0967-1G
B0967-5G
TCIAB0967-1GEA
1925
SEK
TCIAB0967-1G
TCIAB0967-5G
3-tert-Butyltoluene ≥98.0%
3-tert-Butyltoluene
Formel:
C₁₁H₁₆ MW: 148,25 g/mol Kokpunkt: 189°C Smältpunkt: –41°C |
MDL Number:
MFCD00059210 CAS nummer: 1075-38-3 UN: 2667 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |