(±)-2,5-Dimethyl-3-hexanol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D1969-25ML D1969-5ML
TCIAD1969-25MLEA 1500 SEK
TCIAD1969-25ML TCIAD1969-5ML
(±)-2,5-Dimethyl-3-hexanol ≥97.0%
(±)-2,5-Dimethyl-3-hexanol
Formel: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Kokpunkt: 65°C
Smältpunkt: –78 °C
Densitet: 0,8159 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00026452
CAS nummer: 19550-07-3
EINECS: 243-152-5
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed4831dc6871f19ff70538caf70d70f9405a3bbe&vid=ed4831dc6871f19ff70538caf70d70f9405a3bbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %