Trimethyl orthobenzoate ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Trimethyl orthobeznoate, (Trimethoxymethyl)benzene
T2287-25G
T2287-5G
TCIAT2287-25GEA
1025
SEK
TCIAT2287-25G
TCIAT2287-5G
Trimethyl orthobenzoate ≥95.0%
Trimethyl orthobenzoate
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182,22 g/mol Kokpunkt: 115°C Flampunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00008474 CAS nummer: 707-07-3 EINECS: 211-897-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |