2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3-Methyl-5-nitropyridin-2-ol, 3-Methyl-5-nitropyridin-2(1H)-one, 3-Methyl-5-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-3-methyl-5-nitropyridine
H1173-25G
H1173-5G
TCIAH1173-25GEA
2750
SEK
TCIAH1173-25G
TCIAH1173-5G
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥98.0%
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline
Formel:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154,13 g/mol Smältpunkt: 229°C |
MDL Number:
MFCD03095073 CAS nummer: 21901-34-8 EINECS: 244-647-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |