trans-4-Aminocyclohexanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
A1160-25G
A1160-500G
TCIAA1160-25GEA
405
SEK
TCIAA1160-25G
TCIAA1160-500G
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98.0%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formel:
C₆H₁₃NO Kokpunkt: 127°C Smältpunkt: 108…113 °C |
MDL Number:
MFCD00067698 CAS nummer: 27489-62-9 EINECS: 248-492-8 UN: 3259 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |