1-(3-Aminopropyl)imidazole ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
A1185-25G
A1185-500G
A1185-100G
TCIAA1185-25GEA
390
SEK
TCIAA1185-25G
TCIAA1185-500G
TCIAA1185-100G
1-(3-Aminopropyl)imidazole ≥97.0%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Formel:
C₆H₁₁N₃ MW: 125,17 g/mol Kokpunkt: 117°C Flampunkt: 154°C |
MDL Number:
MFCD00009819 CAS nummer: 5036-48-6 EINECS: 225-730-9 UN: 2735 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |