Tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol ≥80.0%
Leverantör: TCI
Varning
T0526-25G T0526-500G
TCIAT0526-25GEA 215 SEK
TCIAT0526-25G TCIAT0526-500G
Tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol ≥80.0%
Tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol
Formel: C₁₅H₂₇N₃O
Kokpunkt: 135°C
Densitet: 0,974 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008330
CAS nummer: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&vid=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %