2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol, 1H,1H-Perfluoropentan-1-ol
N0810-1G
N0810-5G
N0810-25G
TCIAN0810-1GEA
430
SEK
TCIAN0810-1G
TCIAN0810-5G
TCIAN0810-25G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol ≥97.0%
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol
Formel:
C₅H₃F₉O MW: 250,06 g/mol Kokpunkt: 111°C |
MDL Number:
MFCD00236714 CAS nummer: 355-28-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |