4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
N0279-5G
N0279-25G
TCIAN0279-5GEA
885
SEK
TCIAN0279-5G
TCIAN0279-25G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥99.0%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Kokpunkt: 135 - 138 °C (0,01 -rr) Smältpunkt: 81 °C |
MDL Number:
MFCD00014714 CAS nummer: 88-30-2 EINECS: 201-818-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,09253 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 79.0 to 81.0 deg-C |