Methyl heptafluorobutyrate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
H1033-25G H1033-5G
TCIAH1033-25GEA 2675 SEK
TCIAH1033-25G TCIAH1033-5G
Methyl heptafluorobutyrate ≥97.0%
Methyl heptafluorobutyrate
Formel: C₅H₃F₇O₂
Kokpunkt: 81°C
Smältpunkt: –86 °C
Densitet: 1,472 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000433
CAS nummer: 356-24-1
EINECS: 206-600-0
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b15701cf727f271e9886138a200862aa8a4cf32b&vid=b15701cf727f271e9886138a200862aa8a4cf32b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %