3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0366-25G
F0366-5G
TCIAF0366-25GEA
1275
SEK
TCIAF0366-25G
TCIAF0366-5G
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0%
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formel:
C₉H₉FO₂ Kokpunkt: 148°C Smältpunkt: 92 °C |
MDL Number:
MFCD00026219 CAS nummer: 455-91-4 EINECS: 207-253-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 93.0 deg-C |