Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
T0810-25G T0810-500G T0810-100G
TCIAT0810-25GEA 630 SEK
TCIAT0810-25G TCIAT0810-500G TCIAT0810-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥98.0%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formel: C₆H₇F₃O₃
MW: 184,11 g/mol
Kokpunkt: 132°C
Smältpunkt: –39 °C
Densitet: 1,2586 g/cm³ (15.5 °C)
Flampunkt: 39°C
MDL Number: MFCD00000424
CAS nummer: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f32e2d401c6336dd3edd52e7eb1586a63c1b292&vid=7f32e2d401c6336dd3edd52e7eb1586a63c1b292&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %