3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
B1949-25G
B1949-5G
TCIAB1949-25GEA
1025
SEK
TCIAB1949-25G
TCIAB1949-5G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₁₀H₆F₆O MW: 256.15 g/mol Kokpunkt: 95 Flampunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00009910 CAS nummer: 30071-93-3 EINECS: 250-023-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |