4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
T1804-1G
T1804-5G
TCIAT1804-1GEA
295
SEK
TCIAT1804-1G
TCIAT1804-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98.0%
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₆F₃NO MW: 201.15 Kokpunkt: 96°C Densitet: 1.28 |
MDL Number:
MFCD00061240 CAS nummer: 49561-96-8 |
|
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |