3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
T2367-25G
T2367-5G
TCIAT2367-25GEA
1100
SEK
TCIAT2367-25G
TCIAT2367-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98.0%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₆F₃N Kokpunkt: 93°C Densitet: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 48°C |
MDL Number:
MFCD00001913 CAS nummer: 2338-76-3 EINECS: 219-053-8 UN: 1992 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |