2-Fluoronicotinonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C2538-25G
C2538-5G
TCIAC2538-25GEA
2825
SEK
TCIAC2538-25G
TCIAC2538-5G
2-Fluoronicotinonitrile ≥98.0%
2-Fluoronicotinonitrile
Formel:
C₆H₃FN₂ Kokpunkt: 196 °C (1013 hPa) |
MDL Number:
MFCD03095082 CAS nummer: 3939-13-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Dark green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |