2-Fluor-6-trifluormetylpyridin ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0826-25G
F0826-5G
TCIAF0826-25GEA
1675
SEK
TCIAF0826-25G
TCIAF0826-5G
2-Fluor-6-trifluormetylpyridin ≥98.0%
2-Fluor-6-trifluormetylpyridin
Formel:
C₆H₃F₄N MW: 165.09 g/mol |
MDL Number:
MFCD03092901 CAS nummer: 94239-04-0 EINECS: 428-100-3 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |