2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
D0500-25G D0500-500G
TCIAD0500-25GEA 245 SEK
TCIAD0500-25G TCIAD0500-500G
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99.0%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Kokpunkt: 218°C
Smältpunkt: –25 °C
Densitet: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00041928
CAS nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&vid=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %