3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D2203-25G
D2203-5G
TCIAD2203-25GEA
2400
SEK
TCIAD2203-25G
TCIAD2203-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥97.0%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formel:
C₁₂H₁₈O₄ Kokpunkt: 121 °C (1013 hPa) Densitet: 0,96 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00037150 CAS nummer: 2892-62-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |