3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2203-25G D2203-5G
TCIAD2203-25GEA 2400 SEK
TCIAD2203-25G TCIAD2203-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥97.0%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formel: C₁₂H₁₈O₄
Kokpunkt: 121 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,96 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00037150
CAS nummer: 2892-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f00b16700b8d3cd437ce56c87fbe98775330175&vid=6f00b16700b8d3cd437ce56c87fbe98775330175&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %