7-Hydroxyflavone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
7-Hydroxy-2-phenylchromen-4-one, 7-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 7-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
H0852-1G
H0852-5G
TCIAH0852-1GEA
455
SEK
TCIAH0852-1G
TCIAH0852-5G
7-Hydroxyflavone ≥97.0%
7-Hydroxyflavone
Formel:
C₁₅H₁₀O₃ MW: 238,24 g/mol Kokpunkt: 395 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 244…244,5 °C |
MDL Number:
MFCD00006835 CAS nummer: 6665-86-7 EINECS: 229-705-3 |
Specifikation testresultat
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |