Ethyl-2-methylacetoacetate ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0698-25ML M0698-250ML
TCIAM0698-25MLEA 335 SEK
TCIAM0698-25ML TCIAM0698-250ML
Ethyl-2-methylacetoacetate ≥95.0%
Ethyl-2-methylacetoacetate
Formel: C₇H₁₂O₃
Kokpunkt: 185°C
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 1,0238 g/cm³ (15.3 °C)
Flampunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00009164
CAS nummer: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cf29a8afd158a9ac361ba30251bb982dc408be8&vid=9cf29a8afd158a9ac361ba30251bb982dc408be8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %