Norcamphor ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
N0511-25G
N0511-5G
TCIAN0511-25GEA
3950
SEK
TCIAN0511-25G
TCIAN0511-5G
Norcamphor ≥98.0%
Norcamphor
Formel:
C₇H₁₀O MW: 110,16 g/mol Kokpunkt: 55°C Smältpunkt: –88 °C Densitet: 1,03 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00074823 CAS nummer: 497-38-1 EINECS: 207-846-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 97.0 deg-C |