2-Acetylfuran ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
A0091-25G
A0091-500G
TCIAA0091-25GEA
525
SEK
TCIAA0091-25G
TCIAA0091-500G
2-Acetylfuran ≥98.0%
2-Acetylfuran
Formel:
C₆H₆O₂ MW: 110,11 g/mol Kokpunkt: 173°C Smältpunkt: 29…33 °C Densitet: 1,098 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003242 CAS nummer: 1192-62-7 EINECS: 214-757-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |