2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
(2-Chloroethyl)sulphonyl chloride
C1142-25G
C1142-500G
C1142-100G
TCIAC1142-25GEA
350
SEK
TCIAC1142-25G
TCIAC1142-500G
TCIAC1142-100G
2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Formel:
C₂H₄Cl₂O₂S Kokpunkt: 203°C Smältpunkt: 3 °C Densitet: 1,555 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 152°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007461 CAS nummer: 1622-32-8 EINECS: 216-594-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |