2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C1790-1G
C1790-5G
TCIAC1790-1GEA
710
SEK
TCIAC1790-1G
TCIAC1790-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S Kokpunkt: 70 - 71 °C (0,5 -rr) |
MDL Number:
MFCD00052912 CAS nummer: 175205-54-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |