2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A0079-25G A0079-500G
TCIAA0079-25GEA 415 SEK
TCIAA0079-25G TCIAA0079-500G
2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98.0%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Formel: C₁₃H₁₀ClNO
Kokpunkt: 424 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 96…99 °C
MDL Number: MFCD00007839
CAS nummer: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0daded4c220c68cfeb90f38b45913967cf65aba2&vid=0daded4c220c68cfeb90f38b45913967cf65aba2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C