Methyl-2-chloroacetoacetate ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-Chloroacetoacetic acid methyll ester, Methyl 2-chloroacetoacetate
C1219-25G C1219-250G
TCIAC1219-25GEA 775 SEK
TCIAC1219-25G TCIAC1219-250G
Methyl-2-chloroacetoacetate ≥95.0%
Methyl-2-chloroacetoacetate
Formel: C₅H₇ClO₃
Kokpunkt: 86°C
Smältpunkt: –33 °C
Densitet: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00008757
CAS nummer: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&vid=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %