Ethyl-2-chloroacetoacetate ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Ethyl 2-chloroacetoacetate
C1218-25G C1218-500G
TCIAC1218-25GEA 295 SEK
TCIAC1218-25G TCIAC1218-500G
Ethyl-2-chloroacetoacetate ≥95.0%
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Formel: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Kokpunkt: 77°C
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 1,19 g/cm³ (14 °C)
Flampunkt: 54°C
MDL Number: MFCD00009141
CAS nummer: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47f1a5f120000b5bd2434010f615e4be0c7421c1&vid=47f1a5f120000b5bd2434010f615e4be0c7421c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)