2-Amino-4-bromophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A2271-25G A2271-5G
TCIAA2271-25GEA 1300 SEK
TCIAA2271-25G TCIAA2271-5G
2-Amino-4-bromophenol ≥98.0%
2-Amino-4-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
Smältpunkt: 133°C
MDL Number: MFCD00235171
CAS nummer: 40925-68-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29d518c7c89711a3ee23b49db3351da4bb12fa15&vid=29d518c7c89711a3ee23b49db3351da4bb12fa15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %