4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
B2745-25G
B2745-5G
TCIAB2745-25GEA
1875
SEK
TCIAB2745-25G
TCIAB2745-5G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrFN MW: 200,01 g/mol Kokpunkt: 238 - 239 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 71…73 °C |
MDL Number:
MFCD00143264 CAS nummer: 105942-08-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |