5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
B2425-25G
B2425-5G
TCIAB2425-25GEA
1350
SEK
TCIAB2425-25G
TCIAB2425-5G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrFN MW: 200,01 g/mol Kokpunkt: 255 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 75…80 °C |
MDL Number:
MFCD00143424 CAS nummer: 179897-89-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |