Propionaldehyd ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
P0498-25ML P0498-500ML
TCIAP0498-25MLEA 215 SEK
TCIAP0498-25ML TCIAP0498-500ML
Propionaldehyd ≥98.0%
Propionaldehyd
Formel: C₃H₆O
Kokpunkt: 46°C
Smältpunkt: -81°C
Densitet: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -37°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007020
CAS nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07823
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %