3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3-Bromo-1,1-dimethoxypropane
B1901-25G
B1901-5G
TCIAB1901-25GEA
4250
SEK
TCIAB1901-25G
TCIAB1901-5G
3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal ≥98.0%
3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
Formel:
BrH₂CCH₂CH(OCH₃)₂ MW: 183,05 g/mol Kokpunkt: 60°C Flampunkt: 46°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00013245 CAS nummer: 36255-44-4 EINECS: 252-936-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |