3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone 95,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
B1240-25G B1240-5G
TCIAB1240-25GEA 1400 SEK
TCIAB1240-25G TCIAB1240-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone 95,0 GC_ANALYSMETOD
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Formel: BrH₂CC(O)CF₃
MW: 190.95 g/mol
Kokpunkt: 88°C
Densitet: 1.8389
Flampunkt: 5°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039237
CAS nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6593ed9b806da411ecfe07c8a46e08c3e66c8db5&vid=b2f3b892dd0df8c0f152480ad3c6cdffe20a12f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %