Bromotrichloromethane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
B0662-25G
B0662-500G
TCIAB0662-25GEA
215
SEK
TCIAB0662-25G
TCIAB0662-500G
Bromotrichloromethane ≥98.0%
Bromotrichloromethane
Formel:
BrCl₃C MW: 198,27 g/mol Kokpunkt: 104°C Smältpunkt: –6 °C Densitet: 2,01 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000783 CAS nummer: 75-62-7 EINECS: 200-886-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |