1-Bromo-5-chloropentane ≥98.0%
Leverantör: TCI
B1476-25G
B1476-5G
TCIAB1476-25GEA
725
SEK
TCIAB1476-25G
TCIAB1476-5G
1-Bromo-5-chloropentane ≥98.0%
1-Bromo-5-chloropentane
Formel:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl Kokpunkt: 212°C Densitet: 1,408 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 95°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001016 CAS nummer: 54512-75-3 EINECS: 259-193-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |