1-Bromo-3-chloropropane ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B0575-25G
B0575-500G
TCIAB0575-25GEA
215
SEK
TCIAB0575-25G
TCIAB0575-500G
1-Bromo-3-chloropropane ≥99.0%
1-Bromo-3-chloropropane
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂Cl Kokpunkt: 143°C Smältpunkt: -59°C Densitet: 1,6 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000998 CAS nummer: 109-70-6 EINECS: 203-697-1 UN: 2688 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |